Läs mer
Optisk rektangel av kaliumbromidkristall, 30 mm x 15 mm x 4 mm, polerad på båda sidor, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15463645
Change view
Kvantitet:
1 st.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15463645 1 st. Varje
1 options
Produktkod. 15463645 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 038457.KT
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
CAS: 7758-02-3 | BrK | 119,00 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium bromide crystal optic rectangle
Namnnotering 30 mm x 15 mm x 4 mm, polerad på båda sidor
CAS 2-3-7758
Kvantitet 1 st.
Molekylformel BrK
MDL-nummer MFCD00011358
Synonym potassium bromide, bromide salt of potassium, kalii bromidum, bromure de potassium, caswell no. 684, tripotassium tribromide, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095
InChI-nyckel IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
LEDER [K+].[Br-]
IUPAC-namn kalium;bromid
Molekylvikt (g/mol) 119.00
PubChem CID 253877
ChEBI CHEBI:32030
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.