Läs mer
Kaliumbromid, för IR-spektroskopi, Solstice
Produktkod. 15624700
Change view
Kvantitet:
100 g
6 x 100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Paket med 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15624700 100 g 100g
15644700 6 x 100 g Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15624700 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 34919100G
 Begränsad artikel
I lager
för IR-spektroskopi
  • Ledande inom branschen i över 65 år
  • Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2-3-7758
Molekylformel BrK
Molekylvikt (g/mol) 119.00
MDL-nummer MFCD00011358
InChI-nyckel IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium bromide, bromide salt of potassium, kalii bromidum, bromure de potassium, caswell no. 684, tripotassium tribromide, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095
PubChem CID 253877
ChEBI CHEBI:32030
LEDER [K+].[Br-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium bromide
Fysisk form Solid
Kvantitet 100 g
Linjär formel KBr
UN-nummer NONH for all modes of transport
IUPAC-namn kalium;bromid
Formel vikt 119 g/mol
Kvalitet Not Available
Ångtryck 0,01 mmHg (20 °C), 1 mmHg (795 °C)