Läs mer
Kaliumbromid, FT-IR-kvalitet,≥ 99 % spårmetaller, Honeywell Fluka™
Produktkod. p-7122136 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Produktkod. 15642160
Brand: Honeywell-Fluka 22186425G
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 2-3-7758
Molekylformel BrK
Molekylvikt (g/mol) 119.00
MDL-nummer MFCD00011358
InChI-nyckel IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium bromide, bromide salt of potassium, kalii bromidum, bromure de potassium, caswell no. 684, tripotassium tribromide, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095
PubChem CID 253877
ChEBI CHEBI:32030
LEDER [K+].[Br-]
Specifikationer
Kokpunkt 1,383°C
Kemiskt namn eller material Potassium bromide
Smältpunkt 734°C (literature)
Namnnotering FT-IR Grade, ≥99% trace metals basis
CAS Max % 100.0000%
Kvantitet 25 g
Linjär formel KBr
UN-nummer NONH for all modes of transport
IUPAC-namn kaliumbromid
Formel vikt 119
Procent renhet >99%
Förpackning Poly flaska
Ångtryck 1mmHg (795°C), 0.01mmHg (20°C)
Densitet 2.73 g/cm3