Läs mer
Kaliumbromid, FTIR-grad
Produktkod. 11359107
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11359107 100 g 100g
11344757 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11359107 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 039794.22
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
CAS: 7758-02-3 | BrK | 119,00 g/mol
Kaliumbromid används som ett veterinärmedicinskt läkemedel, som ett antiepileptiskt läkemedel för hundar. Det används för att ta bort perifera membranproteiner. Kaliumbromid och natriumperborat spelar en viktig roll för mild och regioselektiv oxidativ bromering av aniliner. Dess Pellet är användbar för fina strukturella egenskaper genom infared spektroskopi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2-3-7758
Molekylformel BrK
Molekylvikt (g/mol) 119.00
MDL-nummer MFCD00011358
InChI-nyckel IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium bromide, bromide salt of potassium, kalii bromidum, bromure de potassium, caswell no. 684, tripotassium tribromide, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095
PubChem CID 253877
ChEBI CHEBI:32030
LEDER [K+].[Br-]
Specifications
Kokpunkt 1435 °C
Kemiskt namn eller material Potassium Bromide
Smältpunkt 730 °C
Namnnotering FTIR-grad
Fysisk form Pulver
Kvantitet 100 g
Brytningsindex 1.559
Känslighet Hygroskopisk
Densitet 2.75 g/mL
Löslighetsinformation Löslig i vatten och lätt löslig i dietyleter. Olöslig i acetat.
IUPAC-namn kalium;bromid
Formel vikt 119.01
Kvalitet Premium FTIR
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.