Läs mer
Kaliumbromid, för IR-spektroskopi, Fisher Chemical
Produktkod. 10714001 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackning:
Glasburk
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10714001 100 g Glasburk 100g
1 options
Produktkod. 10714001 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P/4020/48
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7758-02-3 | BrK | 119,00 g/mol
100g, glasburk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kokpunkt 1435 °C
Smältpunkt 734 °C
CAS 2-3-7758
Färg Vitt
pH 5 till 8.8
Fysisk form Fast
Kvantitet 100 g
Förpackning Glasburk
Ångtryck <0,01 mmHg vid 20 °C
Molekylformel BrK
MDL-nummer MFCD00011358
Synonym potassium bromide, bromide salt of potassium, kalii bromidum, bromure de potassium, caswell no. 684, tripotassium tribromide, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095
InChI-nyckel IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
LEDER [K+].[Br-]
IUPAC-namn kaliumbromid
Molekylvikt (g/mol) 119.00
PubChem CID 253877
ChEBI CHEBI:32030
Formel vikt 119 g/mol