Läs mer
Kaliumbromid, Premium FTIR-klass
Produktkod. 15452847
Change view
Kvantitet:
200 Pc.
25 Pc.
50 Pc.
Förpackningsstorlek:
Paket med 200
Paket med 25
Paket med 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15452847 200 Pc. Paket med 200
15432847 25 Pc. Paket med 25
15422847 50 Pc. Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15452847 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 047111.KQ
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7758-02-3 | BrK | 119,00 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2-3-7758
Molekylformel BrK
Molekylvikt (g/mol) 119.00
MDL-nummer MFCD00011358
InChI-nyckel IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium bromide, bromide salt of potassium, kalii bromidum, bromure de potassium, caswell no. 684, tripotassium tribromide, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095
PubChem CID 253877
ChEBI CHEBI:32030
IUPAC-namn potassium bromide
LEDER [K+].[Br-]
Specifikationer
Kokpunkt 1435 °C
Kemiskt namn eller material Potassium bromide
Smältpunkt 730 °C
Fysisk form Pulver
Kvantitet 200 Pc.
Odör Luktfritt
Förpackning 0,5 g-paket
Brytningsindex 1.559
Densitet 2.75 g/mL
Linjär formel KBr
Merck Index 14,7618
Formel vikt 119.01
Kvalitet Premium FTIR
Visa mer Visa mindre
RUO– Endast forskningsanvändning