Läs mer
Kaliumbromid, Puratronic™, 99,999 % (metallbas)
Produktkod. 11396967
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11396967 10 g 10g
11306977 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11396967 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 010837.09
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7758-02-3 | BrK | 119,00 g/mol
Kaliumbromid används i en mängd olika tillämpningar såsom spektroskopi, infraröd transmission, som laboratoriereagens och för avlägsnande av perifera membranproteiner. Det används också i ljuskänsliga kemikalier, färger och beläggningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2-3-7758
Molekylformel BrK
Molekylvikt (g/mol) 119.00
MDL-nummer MFCD00011358
InChI-nyckel IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium bromide, bromide salt of potassium, kalii bromidum, bromure de potassium, caswell no. 684, tripotassium tribromide, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095
PubChem CID 253877
ChEBI CHEBI:32030
LEDER [K+].[Br-]
Specifikationer
Kokpunkt 1435 °C
Kemiskt namn eller material Potassium bromide
Smältpunkt 730 °C
Färg Vitt
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 10 g
Odör Luktfritt
Brytningsindex 1.559
Känslighet Hygroskopisk
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Densitet 2.75 g/mL
Linjär formel KBr
Merck Index 14,7618
Löslighetsinformation Löslig i vatten. Lätt löslig i alkohol, glycerol och eter.
IUPAC-namn kalium;bromid
Formel vikt 119.01
Procent renhet 99.999%
Kvalitet Puratronic
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.