Läs mer
Kaliumbromid, puriss., Solstice
Beskrivelse
- Ledande inom branschen i över 65 år
- Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Tekniske data
Tekniske data
| Kemiskt namn eller material | Potassium Bromide |
| Namnnotering | Uppfyller den analytiska specifikationen för Ph. Eur.BP, USP |
| CAS | 7758-02-3, 14708-99-7 |
| Fysisk form | Solid |
| Kvantitet | 100 g |
| Linjär formel | KBr |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| IUPAC-namn | kaliumbromid |
| Formel vikt | 119 g/mol |
| Procent renhet | 99,5 till 100,5 % |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Potassium bromide
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: Potassium bromide
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?