Läs mer
Kaliumbromid, puriss., Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Produktkod. 15640560 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
25 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
2.5kg
25kg
500g
Paket med 6
Produktkod. 15640560
Brand: Honeywell-Fluka 021102.5KG
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Puriss., uppfyller analytiska specifikationer från BP, Ph. Eur., USP , 99,5-100,5 %
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
Molekylformel BrK
Molekylvikt (g/mol) 119.00
MDL-nummer MFCD00011358
InChI-nyckel IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium bromide, bromide salt of potassium, kalii bromidum, bromure de potassium, caswell no. 684, tripotassium tribromide, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095
PubChem CID 253877
ChEBI CHEBI:32030
LEDER [K+].[Br-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium Bromide
Namnnotering Meets analytical specification of Ph. Eur.BP,USP
CAS 2-3-7758
Kvantitet 2.5 kg
Linjär formel KBr
UN-nummer NONH for all modes of transport
IUPAC-namn kalium;bromid
Formel vikt 119g/mol
Procent renhet 99.5 to 100.5%
Kvalitet puriss.
Förpackning Plastflaska
Ångtryck 0.01mmHg (20°C), 1mmHg (795°C)
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Potassium bromide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Potassium bromide