Läs mer
Kaliumbromidlösning 0,5mol/L, Fisher Chemical™
Produktkod. 12913574 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1000 mL
Förpackningsstorlek:
1000ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12913574 1000 mL 1000ml
1 options
Produktkod. 12913574 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer VL 254 1000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifica
Kemiskt namn eller material Potassium Bromide
Förpackning Flaska
CAS 7758-02-3, 7732-18-5
Molekylformel BrK
Koncentration 0.5 M
MDL-nummer MFCD00011358
Synonym potassium bromide, bromide salt of potassium, kalii bromidum, bromure de potassium, caswell no. 684, tripotassium tribromide, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095
InChI-nyckel IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
LEDER [K+].[Br-]
IUPAC-namn kaliumbromid
Molekylvikt (g/mol) 119.00
PubChem CID 253877
Kvantitet 1000 mL
ChEBI CHEBI:32030
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.