Läs mer
Kaliumbromidlösning 1mol/L, Fisher Chemical™
Produktkod. 12923574 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1000 mL
Förpackning:
Flaska
Förpackningsstorlek:
1000ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
12923574 1000 mL Flaska 1000ml
1 options
Produktkod. 12923574 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer VL 255 1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1625.00 SEK
    1157.55 SEK / 1000ml
    Save 467.45 SEK
    28% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-12-2026
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifications
Kemiskt namn eller material Potassium Bromide
CAS 7758-02-3, 7732-18-5
Kvantitet 1000 mL
Molekylformel BrK
MDL-nummer MFCD00011358
Synonym potassium bromide, bromide salt of potassium, kalii bromidum, bromure de potassium, caswell no. 684, tripotassium tribromide, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095
InChI-nyckel IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
LEDER [K+].[Br-]
IUPAC-namn kaliumbromid
Molekylvikt (g/mol) 119.00
PubChem CID 253877
ChEBI CHEBI:32030
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 1M (1N)
Förpackning Flaska
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Potassium bromide 1M Volumetric solution
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Hazard Statement
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H373-Kan orsaka organskador.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P314-Sök läkarhjälp vid obehag.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: potassium bromide