Läs mer
Potassium Bromide, TraceSELECT™, ≥99.99% (Metals Basis), Honeywell™ Fluka™
Handla allt Honeywell Fluka ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 1383°C |
| Kemiskt namn eller material | Potassium bromide |
| Smältpunkt | 734°C |
| Färg | Colorless |
| Kvantitet | 25 g |
| Linjär formel | KBr |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| Löslighetsinformation | 656g/L at 20°C |
| Formel vikt | 119g/mol |
| Procent renhet | ≥99.9995% (metals basis) |
| Visa mer |