Läs mer
Kaliumbromid, TRC
Produktkod. 30003519
Change view
Kvantitet:
10 g
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30003519 10 g
30010694 100 g
30004697 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30003519 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP69504510G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-07-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7758-02-3
Molekylformel Br K
Molekylvikt (g/mol) 119
Synonym Potassium bromide, NSC 77367, Potassium bromide, NSC 77367
IUPAC-namn kalium; Bromid
LEDER [K+].[Br-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium bromide
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/BrH.K/h1H;/q;+1/p-1
Formel vikt 117.882