Läs mer
Potassium bromide, ultra dry, 99.9% (metals basis)
Produktkod. 11327008
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11327008 25 g 25g
11337008 100 g 100g
11317008 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11327008 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 014700.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7758-02-3 | BrK | 119.00 g/mol
Kaliumbromid används ofta som ett antikonvulsivt medel och ett lugnande medel. Används även vid framställning av stabila Pd-nanokuber som används vid immunmärkning. Kaliumbromid används för rening av Sarcocystis neurona-sporocyster genom diskontinuerlig densitetsgradientcentrifugering. Kan användas för att ta bort perifera membranproteiner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampulerad under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2-3-7758
Molekylformel BrK
Molekylvikt (g/mol) 119.00
MDL-nummer MFCD00011358
InChI-nyckel IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium bromide, bromide salt of potassium, kalii bromidum, bromure de potassium, caswell no. 684, tripotassium tribromide, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095
PubChem CID 253877
ChEBI CHEBI:32030
LEDER [K+].[Br-]
Specifikationer
Kokpunkt 1435°C
Kemiskt namn eller material Potassium bromide
Smältpunkt 730°C
Namnnotering Ultra dry
Färg Vitt
Fysisk form Pärlor
Kvantitet 25 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Merck Index 14,7618
Löslighetsinformation It is freely soluble in water. very slightly soluble in diethyl ether
IUPAC-namn kalium;bromid
Formel vikt 119.01
Procent renhet 99.9%
Odör Odorless
Förpackning Ampull
Brytningsindex 1.559
Känslighet Hygroscopic
Densitet 2.75 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.