Läs mer
Kaliumbrommetyltrifluorborat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15454857
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15454857 5 g 5g
15444857 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15454857 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H32168.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
CAS: 888711-44-2 | Molekylformel: CH2BBrF3K | Molekylvikt: 200,835 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 888711-44-2
Molekylformel CH2BBrF3K
Molekylvikt (g/mol) 200.835
MDL-nummer MFCD09265154
InChI-nyckel AZDFPIRYUOCVCJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium bromomethyl trifluoroborate, potassium bromomethyltrifluoroborate, potassium bromomethyl trifluoroboranuide, potassium bromomethyl trifluoro boranuide, potassium bromomethyl trifluoro borate 1-, borate 1-, bromomethyl trifluoro-, potassium 1:1 , t-4, pubchem11564, bromomethyl potassium trifluoroborate, postassium bromomethyltrifluoroborate, trifluoro bromomethyl potassioboron v
PubChem CID 23690312
IUPAC-namn kalium;brommetyl(trifluoro)boranuid
LEDER [B-](CBr)(F)(F)F.[K+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium bromomethyltrifluoroborate
Linjär formel BrCH2BF3K
Kvantitet 5 g
Formel vikt 200.84
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.