Learn More
Potassium (Butoxycarbonothioyl)sulfide, TRC
Codice prodotto. 30412005
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
2.5 g
Dimensione della confezione:
2.5g
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
30412005 2.5 g 2.5g
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30412005 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP9935852.5G
 Restricted Item
Beräknad leverans: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Chemical Name or Material Potassium (Butoxycarbonothioyl)sulfide
CAS 871-58-9
Molecular Formula C5 H9 O S2 . K
Quantity 2.5 g
Synonym Carbonic acid','dithio-','O-butyl ester','potassium salt (8CI), Carbonodithioic acid','O-butyl ester','potassium salt (9CI), Xanthic acid','butyl-','potassium salt (6CI), Butyl potassium xanthate, Butyl potassium xanthogenate, O-Butyl potassium dithiocarbonate, Potassium butyl dithiocarbonate, Potassium butyl xanthate, Potassium butylxanthogenate, Potassium n-butylxanthate, Potassium O-butyl carbonodithioate, Potassium O-butyl dithiocarbonate, Potassium O-butyl xanthate, Potassium O-n-butyl xanthate, Carbonodithioic acid','O-butyl ester','potassium salt (1:1) (ACI), Butylxanthic Acid Potassium
InChI Formula InChI=1S/C5H10OS2.K/c1-2-3-4-6-5(7)8;/h2-4H2,1H3,(H,7,8);/q;+1/p-1
SMILES [K+].CCCCOC(=S)[S-]
IUPAC Name potassium;butoxymethanedithioate
Molecular Weight (g/mol) 188.35
Formula Weight 187.9732
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.