Läs mer
Kaliumkarbonat, 98 %, extra rent, vattenfritt
Produktkod. 15530554 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
5 kg
25 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
25kg
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15530554 1 kg 1kg
15540554 5 kg 5kg
15550554 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15530554 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 447620010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    535.00 SEK
    450.65 SEK / 1kg
    Save 84.35 SEK
    15% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 584-08-7 | CK2O3 | 138,21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 584-08-7
Molekylformel CK2O3
Molekylvikt (g/mol) 138.21
MDL-nummer MFCD00011382
InChI-nyckel BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L
Synonym potassium carbonate, dipotassium carbonate, potash, potassium carbonate, anhydrous, carbonic acid, dipotassium salt, carbonate of potash, pearl ash, salt of tartar, kaliumcarbonat, potassiumcarbonate
PubChem CID 11430
IUPAC-namn dikalium;karbonat
LEDER [K+].[K+].[O-]C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium carbonate
Smältpunkt 891,0 °C
Kvantitet 1 kg
Förlust vid torkning 2,0% max.
Linjär formel K2CO3
Merck Index 15,774
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 1120 g/L (20 °C). Andra lösligheter: praktiskt taget olösliga i etanol, olösliga i aceton
Formel vikt 138.21
Procent renhet 98%
Kvalitet Extra ren
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Potassium carbonate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Carbonic acid, dipotassium salt
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.