Läs mer
Kaliumkarbonat, ACS, 99,0 % min
Produktkod. 11327457
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
25g
500g
5kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11327457 100 g 100g
11367457 25 g 25g
11357457 500 g 500g
11337457 1 kg 1kg
11347457 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11327457 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 012609.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 584-08-7 | CK2O3 | 138,21 g/mol
Det kan användas i farmaceutiska laboratorier som ett torkmedel eller som en källa till kalium. Det används också i brandsläckare, för att göra tvål, glas och för att mjuka upp vatten. Vattenhaltigt kaliumkarbonat spelar en viktig roll i absorptionen av koldioxid som främjas av piperazin. Det är också viktigt för absorptionen av koldioxid som främjas av borsyra. Det är också användbart för syntes av azoler och diaziner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 584-08-7
Molekylformel CK2O3
Molekylvikt (g/mol) 138.21
MDL-nummer MFCD00011382
InChI-nyckel BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L
Synonym potassium carbonate, dipotassium carbonate, potash, potassium carbonate, anhydrous, carbonic acid, dipotassium salt, carbonate of potash, pearl ash, salt of tartar, kaliumcarbonat, potassiumcarbonate
PubChem CID 11430
LEDER [K+].[K+].[O-]C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium carbonate
Smältpunkt 891 °C
Färg Gult
Fysisk form Granulat
Kvantitet 100 g
Känslighet Hygroskopisk
Analysprocentintervall 99,0 % min.
Densitet 2.29
Beilstein 4267587
Löslighetsinformation Löslig i vatten. Olöslig i etanol.
IUPAC-namn dikaliumkarbonat
Formel vikt 138.21
Kvalitet ACS
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Potassium carbonate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Carbonic acid, dipotassium salt
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.