Läs mer
Kaliumkarbonat, ACS, 99,0 % min
Beskrivning
Det kan användas i farmaceutiska laboratorier som ett torkmedel eller som en källa till kalium. Det används också i brandsläckare, för att göra tvål, glas och för att mjuka upp vatten. Vattenhaltigt kaliumkarbonat spelar en viktig roll i absorptionen av koldioxid som främjas av piperazin. Det är också viktigt för absorptionen av koldioxid som främjas av borsyra. Det är också användbart för syntes av azoler och diaziner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Potassium carbonate |
| Smältpunkt | 891 °C |
| Fysisk form | Granulat |
| Kvantitet | 1 kg |
| Känslighet | Hygroskopisk |
| Densitet | 2.29 |
| Beilstein | 4267587 |
| Merck Index | 14,7619 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten. Olöslig i etanol. |
| IUPAC-namn | dikalium;karbonat |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.