Läs mer
Potassium carbonate, anhydrous, 99%
Beskrivning
Kaliumkarbonat har ett brett utbud av industriella och forskningsapplikationer. Den huvudsakliga användningen av kaliumkarbonat är tillverkning av kemikalier, gödningsmedel, tvål och glas. Det används som torkmedel för lösningsmedel, särskilt om det finns spår av syror närvarande, och som ett renande medel för syror som produceras i organisk syntes. Det används som buffertmedel vid framställning av vin. Det används även som brandsläckare i brandsläckare. I organisk syntes är det ett flitigt använt reagens för alkylerings- och aryleringsreaktioner på kol-, svavel-, kväve- och syrecentra. Det används också i aldolkondensation, Michael-reaktion, acylering, Wittig-reaktion, Knoevenagel-reaktion, elimineringsreaktion, epoxidöppning, cyklisering, metallkatalyserad korskopplingsreaktion, hydratisering och ett brett utbud av reaktioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Kaliumkarbonat har ett brett utbud av industriella och forskningsapplikationer. Den huvudsakliga användningen av kaliumkarbonat är tillverkning av kemikalier, gödningsmedel, tvål och glas. Det används som torkmedel för lösningsmedel, särskilt om det finns spår av syror närvarande, och som ett renande medel för syror som produceras i organisk syntes. Det används som buffertmedel vid framställning av vin. Det används även som brandsläckare i brandsläckare. I organisk syntes är det ett flitigt använt reagens för alkylerings- och aryleringsreaktioner på kol-, svavel-, kväve- och syrecentra. Det används också i aldolkondensation, Michael-reaktion, acylering, Wittig-reaktion, Knoevenagel-reaktion, elimineringsreaktion, epoxidöppning, cyklisering, metallkatalyserad korskopplingsreaktion, hydratisering och ett brett utbud av reaktioner.
Löslighet
Lättlöslig i vatten. Olösligt i aceton och alkohol.
Anmärkningar
Kaliumkarbonat är ett hygroskopiskt och flytande fast ämne.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Potassium carbonate |
| Smältpunkt | 891°C |
| Namnnotering | anhydrous |
| pH | 11,5 till 12,5 |
| Kvantitet | 500 g |
| Linjär formel | K2CO3 |
| Beilstein | 4267587 |
| Merck Index | 14,7619 |
| Löslighetsinformation | Freely soluble in water. Insoluble in acetone,and alcohol. |
| IUPAC-namn | dikaliumkarbonat |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Potassium carbonate anhydrous
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: carbonic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.