Läs mer
Kaliumkarbonat, vattenfritt vattenfritt, 99 %
Produktkod. 11477967
Change view
Kvantitet:
10,000 g
2500 g
500 g
Förpackningsstorlek:
10000g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11477967 10,000 g 10000g
11457967 500 g 500g
11467967 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11477967 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16625.0C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3005.00 SEK
    2517.65 SEK / 10000g
    Save 487.35 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 584-08-7 | CK2O3 | 138,21 g/mol
Kaliumkarbonat har ett brett utbud av industriella och forskningsapplikationer. Den huvudsakliga användningen av kaliumkarbonat är tillverkning av kemikalier, gödningsmedel, tvål och glas. Det används som torkmedel för lösningsmedel, särskilt om det finns spår av syror närvarande, och som ett renande medel för syror som produceras i organisk syntes. Det används som buffertmedel vid framställning av vin. Det används även som brandsläckare i brandsläckare. I organisk syntes är det ett flitigt använt reagens för alkylerings- och aryleringsreaktioner på kol-, svavel-, kväve- och syrecentra. Det används också i aldolkondensation, Michael-reaktion, acylering, Wittig-reaktion, Knoevenagel-reaktion, elimineringsreaktion, epoxidöppning, cyklisering, metallkatalyserad korskopplingsreaktion, hydratisering och ett brett utbud av reaktioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Kaliumkarbonat har ett brett utbud av industriella och forskningsapplikationer. Den huvudsakliga användningen av kaliumkarbonat är tillverkning av kemikalier, gödningsmedel, tvål och glas. Det används som torkmedel för lösningsmedel, särskilt om det finns spår av syror närvarande, och som ett renande medel för syror som produceras i organisk syntes. Det används som buffertmedel vid framställning av vin. Det används även som brandsläckare i brandsläckare. I organisk syntes är det ett flitigt använt reagens för alkylerings- och aryleringsreaktioner på kol-, svavel-, kväve- och syrecentra. Det används också i aldolkondensation, Michael-reaktion, acylering, Wittig-reaktion, Knoevenagel-reaktion, elimineringsreaktion, epoxidöppning, cyklisering, metallkatalyserad korskopplingsreaktion, hydratisering och ett brett utbud av reaktioner.
Löslighet
Lättlöslig i vatten. Olösligt i aceton och alkohol.
Anmärkningar
Kaliumkarbonat är ett hygroskopiskt och flytande fast ämne.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 584-08-7
Molekylformel CK2O3
Molekylvikt (g/mol) 138.21
MDL-nummer MFCD00011382
InChI-nyckel BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L
Synonym potassium carbonate, dipotassium carbonate, potash, potassium carbonate, anhydrous, carbonic acid, dipotassium salt, carbonate of potash, pearl ash, salt of tartar, kaliumcarbonat, potassiumcarbonate
PubChem CID 11430
LEDER [K+].[K+].[O-]C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium carbonate
Smältpunkt 891 °C
Namnnotering anhydra
pH 11,5 till 12,5
Kvantitet 10,000 g
Linjär formel K2CO3
Beilstein 4267587
Merck Index 14,7619
Löslighetsinformation Fritt löslig i vatten. Olöslig i aceton och alkohol.
IUPAC-namn dikalium;karbonat
Formel vikt 138.21
Procent renhet 99%
Odör Luktfritt
Känslighet Hygroskopisk
Densitet 2.29
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Potassium carbonate anhydrous
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Carbonic acid, dipotassium salt
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.