Läs mer
Vattenfri kaliumkarbonat, certifierad AR , för analys, uppfyller analytiska specifikationer för Ph.Eur., Fisher Chemical™
Produktkod. p-7073409 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
250 g
500 g
2.5 kg
Förpackningsstorlek:
2.5kg
250g
500g
Produktkod. 10647612
Brand: Fisher Chemical P/4120/50
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CK2O3, CAS-nummer-584-08-7, karbonat av kalium, kolsyra, dikaliumsalt, dikaliumkarbonat, kaliumkarbonat, pärlaska, kaliumkarbonat, kaliumkarbonat, kaliumkarbonat, kaliumkarbonat, vattenfritt, salt av tandsten, 500g, vit, 21 g/mol 8. BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 584-08-7
Molekylformel CK2O3
Molekylvikt (g/mol) 138.21
MDL-nummer MFCD00011382
InChI-nyckel BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L
Synonym potassium carbonate, dipotassium carbonate, potash, potassium carbonate, anhydrous, carbonic acid, dipotassium salt, carbonate of potash, pearl ash, salt of tartar, kaliumcarbonat, potassiumcarbonate
PubChem CID 11430
LEDER [K+].[K+].[O-]C([O-])=O
Specifikationer
Smältpunkt 891°C
Färg Vitt
pH 11.5 to 12
Fysisk form Pulver/fast
Kvantitet 250 g
IUPAC-namn dikalium;karbonat
Formel vikt 138.21g/mol
Förpackning Pulverburk av plast
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Potassium carbonate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.