Läs mer
Vattenfri kaliumkarbonat, certifierad AR , för analys, uppfyller analytiska specifikationer för Ph.Eur., Fisher Chemical
Produktkod. 10497260 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
Förpackning:
Pulverburk av plast
Förpackningsstorlek:
1kg
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10497260 1 kg Pulverburk av plast 1kg
1 options
Produktkod. 10497260 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P/4120/60
 Begränsad artikel
I lager
Specifikationer
Smältpunkt 891 °C
CAS 584-08-7
Färg Vitt
pH 11,5 till 12
Fysisk form Pulver/fast
Kvantitet 1 kg
Molekylformel CK2O3
MDL-nummer MFCD00011382
Synonym potassium carbonate, dipotassium carbonate, potash, potassium carbonate, anhydrous, carbonic acid, dipotassium salt, carbonate of potash, pearl ash, salt of tartar, kaliumcarbonat, potassiumcarbonate
InChI-nyckel BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L
LEDER [K+].[K+].[O-]C([O-])=O
IUPAC-namn dikalium;karbonat
Molekylvikt (g/mol) 138.21
PubChem CID 11430
Formel vikt 138,21 g/mol
Förpackning Pulverburk av plast
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Potassium carbonate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.