Läs mer
Potassium Carbonate Anhydrous, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical ProdukterBeskrivning
Potassium Carbonate Anhydrous, Extra Pure, SLR
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | 891°C |
| Färg | White |
| pH | 11.5 to 12 |
| Fysisk form | Powder/Solid |
| Kvantitet | 500 g |
| IUPAC-namn | dipotassium;carbonate |
| Formel vikt | 138.21g/mol |
| Förpackning | Plastic powder jar |