Läs mer
Potassium Carbonate Anhydrous, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Produktkod. p-7073408 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Förpackning:
Plastic keg
Plastic powder jar
Förpackningsstorlek:
1kg
2.5kg
500g
5kg
Produktkod. 10121440
Brand: Fisher Chemical P/4080/53
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Potassium Carbonate Anhydrous, Extra Pure, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 584-08-7
Molekylformel CK2O3
Molekylvikt (g/mol) 138.21
MDL-nummer MFCD00011382
InChI-nyckel BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L
Synonym potassium carbonate, dipotassium carbonate, potash, potassium carbonate, anhydrous, carbonic acid, dipotassium salt, carbonate of potash, pearl ash, salt of tartar, kaliumcarbonat, potassiumcarbonate
PubChem CID 11430
LEDER [K+].[K+].[O-]C([O-])=O
Specifikationer
Smältpunkt 891°C
Färg White
pH 11.5 to 12
Fysisk form Powder/Solid
Kvantitet 500 g
IUPAC-namn dipotassium;carbonate
Formel vikt 138.21g/mol
Förpackning Plastic powder jar
compliance-icons
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.