Läs mer
Kaliumkarbonat, vattenfritt, granulärt, BAKER ANALYZED™ ACS Reagens, J.T. Baker™
Handla allt J.T.Baker ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Potassium Carbonate |
| Namnnotering | Vattenfri |
| Fysisk form | Granulat |
| Kvantitet | 2.5 kg |
| IUPAC-namn | dikalium;karbonat |
| Formel vikt | 138.21 |
| Procent renhet | ≥99.0% |
| Kvalitet | BAGARE ANALYZED™ ACS-reagens |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska med bred mun |
| Densitet | 1L = 2.29kg |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Potassium carbonate
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: Potassium carbonate