Läs mer
Potassium Carbonate Anhydrous (White Granular Powder), Fisher BioReagents
Produktkod. 10687623
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10687623 500 g Glass Bottle 500g
1 options
Produktkod. 10687623 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP365500
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 584-08-7 | CK2O3 | 138.21 g/mol
Glass Bottle; 500g
This potassium salt is used in buffers for molecular biology and cell culture applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium Carbonate Anhydrous
Smältpunkt 891°C
CAS 584-08-7
Färg White
pH 11.5 to 12
Fysisk form Powder/Solid
Kvantitet 500 g
Analysprocentintervall ≥99 %
Molekylformel CK2O3
MDL-nummer MFCD00011382
Merck Index 15, 7740
Synonym potassium carbonate, dipotassium carbonate, potash, potassium carbonate, anhydrous, carbonic acid, dipotassium salt, carbonate of potash, pearl ash, salt of tartar, kaliumcarbonat, potassiumcarbonate
InChI-nyckel BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L
LEDER [K+].[K+].[O-]C([O-])=O
IUPAC-namn dipotassium;carbonate
Molekylvikt (g/mol) 138.21
PubChem CID 11430
Formel vikt 138.21
Procent renhet ≥99%
Identifiering Pass Test
Förpackning Glass Bottle