Läs mer
Potassium carbonate, EMSURE™ MilliporeSigma™
Produktkod. 15854480
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
Plastic Bottle
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15854480 500 g Plastic Bottle 500g
1 options
Produktkod. 15854480 Leverantör Supelco Leverantörsnummer 1049280500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Specifikationer
Smältpunkt 891°C
CAS 584-08-7
Färg White
pH 11.5 to 12.5 (50g/L, H2O, 20°C)
Fysisk form Solid
Kvantitet 500 g
Molekylformel CK2O3
MDL-nummer MFCD00011382
Synonym potassium carbonate, dipotassium carbonate, potash, potassium carbonate, anhydrous, carbonic acid, dipotassium salt, carbonate of potash, pearl ash, salt of tartar, kaliumcarbonat, potassiumcarbonate
Löslighetsinformation 1120g/L
InChI-nyckel BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L
LEDER [K+].[K+].[O-]C([O-])=O
IUPAC-namn dipotassium carbonate
Molekylvikt (g/mol) 138.21
PubChem CID 11430
Procent renhet >99.0%
Kvalitet ACS
Förpackning Plastic Bottle
Densitet 2.43g/3 (20°C)