Läs mer
Kaliumkarbonat, Puratronic™, 99,997 % (metallbas)
Produktkod. 11346977
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11346977 5 g 5g
15475965 25 g 25g
11316977 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11346977 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 010838.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 584-08-7 | CK2O3 | 138,21 g/mol
Kaliumkarbonat har ett brett utbud av industriella och forskningsapplikationer. Den huvudsakliga användningen av kaliumkarbonat är tillverkning av kemikalier, gödningsmedel, tvål och glas. Det används som torkmedel för lösningsmedel, särskilt om det finns spår av syror närvarande, och som ett renande medel för syror som produceras i organisk syntes. Det används som buffertmedel vid framställning av vin. Det används även som brandsläckare i brandsläckare. I organisk syntes är det ett flitigt använt reagens för alkylerings- och aryleringsreaktioner på kol-, svavel-, kväve- och syrecentra. Det används också i aldolkondensation, Michael-reaktion, acylering, Wittig-reaktion, Knoevenagel-reaktion, elimineringsreaktion, epoxidöppning, cyklisering, metallkatalyserad korskopplingsreaktion, hydratisering och ett brett utbud av reaktioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 584-08-7
Molekylformel CK2O3
Molekylvikt (g/mol) 138.21
MDL-nummer MFCD00011382
InChI-nyckel BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L
Synonym potassium carbonate, dipotassium carbonate, potash, potassium carbonate, anhydrous, carbonic acid, dipotassium salt, carbonate of potash, pearl ash, salt of tartar, kaliumcarbonat, potassiumcarbonate
PubChem CID 11430
LEDER [K+].[K+].[O-]C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium carbonate
Smältpunkt 891°C
Fysisk form Pulver
Kvantitet 5 g
Analysprocentintervall 99.99% (metals basis)
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Beilstein 4267587
Merck Index 14,7619
Löslighetsinformation Freely soluble in water. Insoluble in acetone,and alcohol.
IUPAC-namn dikalium;karbonat
Formel vikt 138.21
Procent renhet 99.997%
Kvalitet Puratronic
Känslighet Hygroscopic
Densitet 2.29 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.