Läs mer
Kaliumkarbonat, puriss pa, ACS,≥ 99,0 % (T), Honeywell™ Fluka™
Produktkod. 15625920 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
500 g
1 kg
2.5 kg
25 kg
4 x 2.5 kg
Förpackning:
Polyflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
2.5kg
250g
25kg
500g
Paket med 4
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15625920 500 g Polyflaska 500g
15695910 250 g Polyflaska 250g
15675910 1 kg Polyflaska 1kg
15685910 2.5 kg Polyflaska 2.5kg
15615920 4 x 2.5 kg Polyflaska Paket med 4
15605920 25 kg Polyflaska 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15625920 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 60109500G
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Puriss. pa, ACS-reagens, vattenfritt,≥ 99,0 % (T)
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 584-08-7
Molekylformel CK2O3
Molekylvikt (g/mol) 138.21
MDL-nummer MFCD00011382
InChI-nyckel BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L
Synonym potassium carbonate, dipotassium carbonate, potash, potassium carbonate, anhydrous, carbonic acid, dipotassium salt, carbonate of potash, pearl ash, salt of tartar, kaliumcarbonat, potassiumcarbonate
PubChem CID 11430
IUPAC-namn dikalium;karbonat
LEDER [K+].[K+].[O-]C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium carbonate
Smältpunkt 891°C
Färg Färglös eller vit
Kvantitet 500 g
Linjär formel K2CO3
UN-nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 4267587
Formel vikt 138.21g/mol
Procent renhet ≥99.0% (T)
Förpackning Polyflaska
Densitet 2.430g/cm3
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Potassium carbonate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium carbonate