Läs mer
Kaliumkarbonat, puriss p.a, ACS, ≥99,0 % (T), Solstice
Beskrivning
- Ledande inom branschen i över 65 år
- Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Potassium carbonate |
| Smältpunkt | 891 °C |
| Färg | Färglös eller vit |
| Kvantitet | 250 g |
| Linjär formel | K2CO3 |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 4267587 |
| Formel vikt | 138,21 g/mol |
| Procent renhet | ≥99,0 % (T) |
| Kvalitet | ACS |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Potassium carbonate
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: Potassium carbonate