Läs mer
Kaliumkarbonat, Purum p.a., vattenfritt vattenfritt, ≥99,0 % (T), Solstice
Produktkod. 16693954
Change view
20 kg
Produktkod.
16693954 20 kg
1 options
Produktkod. 16693954 Leverantör Fluka Leverantörsnummer 6011020KG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-01-2027
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium carbonate
Smältpunkt 891 °C
CAS 584-08-7
Färg Vitt
CAS Max % ≤ 100%
pH 11.6
Kvantitet 20 kg
Molekylformel CK2O3
Linjär formel K2CO3
MDL-nummer MFCD00011382
Beilstein 4267587
InChI-nyckel BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L
LEDER [K+].[K+].[O-]C([O-])=O
IUPAC-namn dikaliumkarbonat
Molekylvikt (g/mol) 138.21
Kvalitet Reagens
Densitet 2,430 g/cm³ (19 °C)