Läs mer
Potassium Carbonate, ReagentPlus™, Honeywell™
Produktkod. 15673160 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 kg
2.5 kg
5 kg
12 kg
Förpackningsstorlek:
12kg
1kg
2.5kg
5kg
Produktkod. 15673160
Brand: Honeywell Research Chemicals 3102631KG
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reagent Grade, 99%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 584-08-7
Molekylformel CK2O3
Molekylvikt (g/mol) 138.21
MDL-nummer MFCD00011382
InChI-nyckel BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L
Synonym potassium carbonate, dipotassium carbonate, potash, potassium carbonate, anhydrous, carbonic acid, dipotassium salt, carbonate of potash, pearl ash, salt of tartar, kaliumcarbonat, potassiumcarbonate
PubChem CID 11430
LEDER [K+].[K+].[O-]C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium Carbonate
Kvantitet 1 kg
Linjär formel K2CO3
UN-nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 4267587
IUPAC-namn dipotassium carbonate
Formel vikt 138.21g/mol
Procent renhet 99%
Kvalitet ReagentPlus