Läs mer
Potassium Carbonate, ReagentPlus™, Honeywell™
Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 kg
2.5 kg
5 kg
12 kg
Förpackningsstorlek:
12kg
1kg
2.5kg
5kg
Beskrivning
- ≥95% for general laboratory use.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Potassium Carbonate |
| Kvantitet | 1 kg |
| Linjär formel | K2CO3 |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 4267587 |
| IUPAC-namn | dipotassium carbonate |
| Formel vikt | 138.21g/mol |
| Procent renhet | 99% |
| Kvalitet | ReagentPlus |