Läs mer
Potassium carbonate sesquihydrate, ACS, 98.5-101.0%
Produktkod. 11391568
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11391568 100 g 100g
11301578 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11391568 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 010981.22
Request Bulk or Custom Format
For Manufacturing of Soaps, Pigments, Printing Ink | CAS: 6381-79-9 | C2H6K4O9 | 330.45 g/mol
Kaliumkarbonat sesquihydrate används för tillverkning av tvål, pigment, tryckfärg, glas, keramik, andra kaliumsalter och som ett analytiskt laboratoriereagens. Det är också användbart som ett reagens för att avlägsna koldioxid från ammoniak.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Tillverkning av tvål, pigment, tryckfärg, glas, keramik, andra kaliumsalter, som ett analytiskt laboreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6381-79-9
Molekylformel C2H6K4O9
Molekylvikt (g/mol) 330.45
MDL-nummer MFCD00149925
InChI-nyckel WWVGGBSGYNQKCY-UHFFFAOYSA-J
IUPAC-namn tetrakaliumtrihydratdikarbonat
LEDER O.O.O.[K+].[K+].[K+].[K+].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium carbonate sesquihydrate
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall 98.5-101.0%
Merck Index 14,7670
Löslighetsinformation Soluble in water; Practically insoluble in alcohol
Formel vikt 165.23 (138.21 Anhydrous)
Procent renhet 98.5 to 101.0%
Kvalitet ACS
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.