Läs mer
Potassium Carbonate Sesquihydrate, ACS Reagent, 99%, Honeywell™ Fluka™
Produktkod. 15692620 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
Förpackning:
Poly bottle
Förpackningsstorlek:
1kg
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15692620 1 kg Poly bottle 1kg
1 options
Produktkod. 15692620 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 2435581KG
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium Carbonate Sesquihydrate
CAS 6381-79-9
Färg Colorless
Fysisk form Crystalline
Kvantitet 1 kg
Molekylformel C2H6K4O9
Linjär formel K2CO3 · 1.5H2O
MDL-nummer MFCD00149925
UN-nummer NONH for all modes of transport
InChI-nyckel WWVGGBSGYNQKCY-UHFFFAOYSA-J
LEDER O.O.O.[K+].[K+].[K+].[K+].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
IUPAC-namn tetrapotassium trihydrate dicarbonate
Molekylvikt (g/mol) 330.45
Formel vikt 165.23g/mol
Procent renhet 99%
Kvalitet ACS Reagent
Förpackning Poly bottle