Läs mer
Potassium Carbonate Sesquihydrate, TraceSELECT™, ≥99.995% (metals basis), Honeywell™ Fluka™
Produktkod. 15655920 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
Förpackning:
Poly bottle
Förpackningsstorlek:
50g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15655920 50 g Poly bottle 50g
1 options
Produktkod. 15655920 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 6011150G
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium carbonate sesquihydrate
CAS 6381-79-9
Färg Colorless
Fysisk form Crystalline
Kvantitet 50 g
Molekylformel C2H6K4O9
Linjär formel K2CO3 · 1.5H2O
MDL-nummer MFCD00149925
UN-nummer NONH for all modes of transport
InChI-nyckel WWVGGBSGYNQKCY-UHFFFAOYSA-J
LEDER O.O.O.[K+].[K+].[K+].[K+].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
IUPAC-namn tetrapotassium trihydrate dicarbonate
Molekylvikt (g/mol) 330.45
Formel vikt 165.23g/mol
Procent renhet ≥99.995% (metals basis)
Kvalitet TraceSELECT
Förpackning Poly bottle