Läs mer
Potassium Carbonate, Supelco™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Potassium Carbonate |
| Smältpunkt | 891°C |
| Kvantitet | 1 kg |
| Molekylformel | K2CO3 |
| MDL-nummer | MFCD00011382 |
| Synonym | Potassium carbonate, potash, Potassium carbonate |
| Molekylvikt (g/mol) | 138.21 |
| Kvalitet | Research |
| Densitet | 2.43 g/cm3 at 20°C |