Läs mer
Kaliumkarbonat, TRC
Produktkod. 30422173
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30422173 25 g
1 options
Produktkod. 30422173 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP69505525G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium Carbonate
CAS 584-08-7
Molekylformel C O3 . 2 K
Kvantitet 25 g
Synonym Potassium carbonate
InChI formel InChI=1S/CH2O3.2K/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
LEDER [K+].[K+].[O-]C(=O)[O-]
IUPAC-namn dikalium; karbonat
Molekylvikt (g/mol) 138.21
Formel vikt 137.9122