Läs mer
Potassium chlorate, 99+%
Beskrivning
Kaliumklorat används vid textiltryck och färgning, som desinfektionsmedel, vid tillverkning av anilinsvart och andra färgämnen. Det kan användas som en källa till syre och även användas i pyrotekniska och kemidemonstrationer. Kaliumklorat är användbart för blomningen av dimocarpus longan och är en mycket effektiv metod för fruktproduktion under lågsäsong. Kaliumklorat-osmiumtetroxidoxidationssystem har en användbar tillämpning för syntes av alfa-dikarbonylderivat av acetyleniska föreningar och 2,3-dihydroxi-1,4-dion från en 2,5-dialkylfuran.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Kaliumklorat används vid textiltryck och färgning, som desinfektionsmedel, vid tillverkning av anilinsvart och andra färgämnen. Det kan användas som en källa till syre och även användas i pyrotekniska och kemidemonstrationer. Kaliumklorat är användbart för blomningen av dimocarpus longan och är en mycket effektiv metod för fruktproduktion under lågsäsong. Kaliumklorat-osmiumtetroxidoxidationssystem har en användbar tillämpning för syntes av alfa-dikarbonylderivat av acetyleniska föreningar och 2,3-dihydroxi-1,4-dion från en 2,5-dialkylfuran.
Löslighet
Lösligt i vatten, glycerol. Olösligt i alkohol.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från inkompatibla material. Förvara på en väl ventilerad plats.
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 400°C (decomposition) |
| Kemiskt namn eller material | Potassium chlorate |
| Smältpunkt | 368°C |
| Kvantitet | 5000 g |
| UN-nummer | UN1485 |
| Merck Index | 14,7620 |
| Löslighetsinformation | Soluble in water,glycerol. Insoluble in alcohol. |
| Formel vikt | 122.55 |
| Procent renhet | ≥99% |
| Odör | Odorless |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Potassium chlorate
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Akut toxicitet Kategorija 4
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
- Oxiderande fast ämne Kategorija 1
- H271-Kan orsaka brand eller explosion. Starkt oxiderande.
- H301-Giftigt vid förtäring.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P220-Hålls/förvarad åtskilt från kläder/brännbara material.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P371+P380+P375-Vid större brand och stora mängder: Utrym området Bekämpa branden på avstånd på grund av explosionsrisken.
- MIXTURE LIST-Innehåller: Potassium chlorate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.