Läs mer
Kaliumklorat, Solstice
Produktkod. 15623320 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
25 kg
Förpackningsstorlek:
25kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15623320 500 g 500g
15613320 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 15623320 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 31247500G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1145.00 SEK
    1045.50 SEK / 500g
    Save 99.50 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. Ph. Eur.,≥ 99 %
  • Ledande inom branschen i över 65 år
  • Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3811-04-9
Molekylformel ClKO3
Molekylvikt (g/mol) 122.55
MDL-nummer MFCD00011361
InChI-nyckel VKJKEPKFPUWCAS-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium chlorate, fekabit, potcrate, kaliumchlorat, anforstan, berthollet salt, salt of tarter, berthollet's salt, chlorate of potash, chloric acid, potassium salt
PubChem CID 6426889
IUPAC-namn kalium;klorat
LEDER [O-]Cl(=O)=O.[K+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium Chlorate
Namnnotering Reag. Ph. Eur.
Fysisk form Solid
Kvantitet 500 g
Linjär formel KClO3
UN-nummer 1485
Formel vikt 122,55 g/mol
Procent renhet ≥99%
Kvalitet ACS/puriss. pa