Läs mer
Kaliumklorid, 0,005M, konduktivitetsstandard, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11316139
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
4 L
Förpackningsstorlek:
1 L
4 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11316139 500 mL 500ml
11335417 1 L 1 L
11345417 4 L 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11316139 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 042680.AP
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7447-40-7 | ClK | 74.55 g/mol
Kaliumklorid 0,0005M lösning används som ledande standard och som elektrolyt i analytisk kemi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7447-40-7
Molekylformel ClK
Molekylvikt (g/mol) 74.55
MDL-nummer MFCD00011360
InChI-nyckel WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
IUPAC-namn potassium chloride
LEDER [Cl-].[K+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium chloride Conductivity Standard
Namnnotering 718μmho at 25°C
Odör Odorless
Fysisk form Vätska
Koncentration 0.005 M
Löslighet Miscible with water
Kvantitet 500 mL
Formel vikt 74.55
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.