Läs mer
Kaliumklorid 3M/l + AgCl, Chem Lab™
Produktkod. 11935068
Kvantitet:
250 mL
Förpackningsstorlek:
250ml
Produktkod. 11935068
Brand: Chem-Lab CL03.1105.0250
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Elektrolitfyllningslösning för pH-elektroder.
  • Molekylformel: KCl-H20 AgCl mättad
  • Molar massa: 74,56 g/mol
  • CAS: 7447-40-7
Specifikationer
CAS 7447-40-7
Färg Färglös
Fysisk form Vätska
Kvantitet 250 mL
Molekylformel ClK
MDL-nummer MFCD00011360
Synonym potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
InChI-nyckel WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
LEDER [Cl-].[K+]
IUPAC-namn potassium chloride
Molekylvikt (g/mol) 74.55
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
Formel vikt 74.56g/M
Densitet 1.13g/mL