Läs mer
Kaliumklorid, 3mol/l lösning, för att fylla elektroder, Scharlab
Beskrivning
- Molekylformel: KCl
- Molmassa: 74,56 g/mol
- CAS: 7447-40-7
- EIN ECS nr: 231-211-8
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 7447-40-7 |
| Kvantitet | 250 mL |
| Molekylformel | ClK |
| MDL-nummer | MFCD00011360 |
| Synonym | potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs |
| InChI-nyckel | WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M |
| LEDER | [Cl-].[K+] |
| IUPAC-namn | potassium chloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 74.55 |
| PubChem CID | 4873 |
| Visa mer |