Läs mer
Melford Kaliumklorid
Produktkod. 30018708
Change view
Kvantitet:
1 kg
2.5 kg
5 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30018708 5 kg
30018707 2.5 kg
30018706 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30018708 Leverantör Melford Leverantörsnummer P410005000.0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-10-2026
Produkten skickas vanligtvis inom 24 timmar. Endast forskning eller ytterligare tillverkningsanvändning, inte för användning av livsmedel eller droger.
  • CAS-nummer: 7447-40-7
  • Molekylformel: KCl
  • Molekylvikt: 74,6
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium Chloride
CAS 7447-40-7
Kvantitet 5 kg
Molekylformel KCl