Läs mer
Kaliumklorid, 99,999 %, (spårmetallbas)
Produktkod. 10453150 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10453150 100 g Plastflaska 100g
10311240 25 g Plastflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10453150 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 268961000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4060.00 SEK
    3416.65 SEK / 100g
    Save 643.35 SEK
    15% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7447-40-7 | ClK | 74,55 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För ultraspåranalys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7447-40-7
Molekylformel ClK
Molekylvikt (g/mol) 74.55
MDL-nummer MFCD00011360
InChI-nyckel WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
LEDER [Cl-].[K+]
Specifikationer
Kokpunkt 1420,0 °C
Kemiskt namn eller material Potassium chloride
Smältpunkt 770,0 °C
Färg Vitt
Fysisk form Kristallint pulver och/eller kristaller
Kvantitet 100 g
Förpackning Plastflaska
Analysprocentintervall 99.999%
Linjär formel KCl
Fieser 06,48
Merck Index 15,7742
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 340 g/L (20 °C). Andra lösligheter: lätt lösliga i alkohol, olösliga i eter och aceton
IUPAC-namn kalium; klorid
Formel vikt 74.54
Procent renhet 99.999%
Kvalitet Spårmetallbas
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.