Läs mer
Kaliumklorid, 99 %
Produktkod. 11459133
Change view
Kvantitet:
1000 g
25,000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
25000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11459133 5000 g -
11444783 1000 g 1000g
11469133 25,000 g 25000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11459133 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11662.0I
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1920.00 SEK
    1548.65 SEK / 5000g
    Save 371.35 SEK
    19% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7447-40-7 | ClK | 74,55 g/mol
Den huvudsakliga användningen av kaliumklorid är vid tillverkning av gödningsmedel. Det finner användning inom medicin som en elektrolytpåfyllare och för att behandla hypokalemi med dess farmaceutiska preparat, ett tillstånd där kaliumnivån är låg i blodet. Vidare finner den användning som flussmedel vid svetsning och metallgjutning. Det är användbart i vattenavhärdare, vissa avisningsprodukter och kalibrering av strålningsövervakningsutrustningen. Den finner användning som en skotofor i mörka CRT:er.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Den huvudsakliga användningen av kaliumklorid är vid tillverkning av gödningsmedel. Det finner användning inom medicin som en elektrolytpåfyllare och för att behandla hypokalemi med dess farmaceutiska preparat, ett tillstånd där kaliumnivån är låg i blodet. Vidare finner den användning som flussmedel vid svetsning och metallgjutning. Det är användbart i vattenavhärdare, vissa avisningsprodukter och kalibrering av strålningsövervakningsutrustningen. Den finner användning som en skotofor i mörka CRT:er.
Löslighet
Olösligt i vatten. Något lösligt i alkohol. Olösligt i eter.
Anmärkningar
Hygroskopisk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7447-40-7
Molekylformel ClK
Molekylvikt (g/mol) 74.55
MDL-nummer MFCD00011360
InChI-nyckel WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
IUPAC-namn potassium chloride
LEDER [Cl-].[K+]
Specifikationer
Kokpunkt 1500 °C (sublimering)
Kemiskt namn eller material Potassium chloride
Smältpunkt 773 °C
Kvantitet 5000 g
Odör Luktfritt
Brytningsindex 1.49
Känslighet Hygroskopisk
Densitet 1.984
Merck Index 14,7621
Löslighetsinformation Fritt löslig i vatten. Lätt löslig i alkohol. Olöslig i eter.
Formel vikt 74.55
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.