Läs mer
Kaliumklorid, ACS, 99,0–100,5 %
Produktkod. 11337337
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11337337 5 kg 5kg
15490997 250 g 250g
11347337 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11337337 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011595.A7
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2605.00 SEK
    2178.65 SEK / 5kg
    Save 426.35 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
I lager
I buffertlösning, elektrodceller, fotografering, laboratoriereagens, gödselmedel, spektroskopi | CAS: 7447-40-7 | ClK | 74,55 g/mol
Kaliumklorid används för att fylla på elektrolyter och återställa vattenelektrolytbalansen vid behandling av hypokalemi. Det används också i buffertar, gödningsmedel och sprängämnen och är användbart i medicin, vetenskapliga tillämpningar och livsmedelsförädling. Det spelar en viktig roll för extraktion och solubilisering av proteiner. Det fungerar som ett brandsläckningsmedel i bärbara brandsläckare och brandsläckare på hjul. Den kan användas som avhärdare i hushållsvatten, som är ett alternativ till natriumklorid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • I buffertlösning, elektrodceller, fotografi, laboreagens, gödningsmedel, spektroskopi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7447-40-7
Molekylformel ClK
Molekylvikt (g/mol) 74.55
MDL-nummer MFCD00011360
InChI-nyckel WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
LEDER [Cl-].[K+]
Specifikationer
Kokpunkt 1500 °C (sublimering)
Kemiskt namn eller material Potassium chloride
Smältpunkt 773 °C
Namnnotering För analys ACS
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 5 kg
Brytningsindex 1.49
Känslighet Hygroskopisk
Analysprocentintervall 99,0 till 100,5 %
Densitet 1.984 g/mL
Merck Index 14,7621
Löslighetsinformation Löslig i vatten, glycerol och alkalier; Lätt löslig i alkohol och olöslig i eter.
IUPAC-namn kalium; klorid
Formel vikt 74.55
Procent renhet 99,0 till 100,5 %
Kvalitet ACS
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.