Läs mer
Potassium chloride, ACS, 99.0-100.5%
Produktkod. 11347337
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11347337 1 kg 1kg
15490997 250 g 250g
11337337 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11347337 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011595.A1
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
I buffertlösning, elektrodceller, fotografi, laboreagens, gödningsmedel, spektroskopi
Kaliumklorid används för att fylla på elektrolyter och återställa vattenelektrolytbalansen vid behandling av hypokalemi. Det används också i buffertar, gödningsmedel och sprängämnen och är användbart i medicin, vetenskapliga tillämpningar och livsmedelsförädling. Det spelar en viktig roll för extraktion och solubilisering av proteiner. Det fungerar som ett brandsläckningsmedel i bärbara brandsläckare och brandsläckare på hjul. Den kan användas som avhärdare i hushållsvatten, som är ett alternativ till natriumklorid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • I buffertlösning, elektrodceller, fotografi, laboreagens, gödningsmedel, spektroskopi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7447-40-7
Molekylformel ClK
Molekylvikt (g/mol) 74.55
MDL-nummer MFCD00011360
InChI-nyckel WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
LEDER [Cl-].[K+]
Specifikationer
Kokpunkt 1500°C (sublimation)
Kemiskt namn eller material Potassium chloride
Smältpunkt 773°C
Namnnotering For analysis ACS
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 1 kg
Analysprocentintervall 99.0 to 100.5%
Merck Index 14,7621
Löslighetsinformation Soluble in water,glycerol and alkalies; Slightly soluble in alcohol and insoluble in ether.
IUPAC-namn potassium chloride
Formel vikt 74.55
Procent renhet 99.0 to 100.5%
Kvalitet ACS
Odör Odorless
Brytningsindex 1.49
Känslighet Hygroscopic
Densitet 1.984 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.