Läs mer
Kaliumklorid, ACS, 99,0–100,5 %
Beskrivning
Kaliumklorid används för att fylla på elektrolyter och återställa vattenelektrolytbalansen vid behandling av hypokalemi. Det används också i buffertar, gödningsmedel och sprängämnen och är användbart i medicin, vetenskapliga tillämpningar och livsmedelsförädling. Det spelar en viktig roll för extraktion och solubilisering av proteiner. Det fungerar som ett brandsläckningsmedel i bärbara brandsläckare och brandsläckare på hjul. Den kan användas som avhärdare i hushållsvatten, som är ett alternativ till natriumklorid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
- I buffertlösning, elektrodceller, fotografi, laboreagens, gödningsmedel, spektroskopi
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 1500 °C (sublimering) |
| Kemiskt namn eller material | Potassium chloride |
| Smältpunkt | 773 °C |
| Namnnotering | För analys ACS |
| Fysisk form | Kristallin |
| Kvantitet | 250 g |
| Odör | Luktfritt |
| Brytningsindex | 1.49 |
| Känslighet | Hygroskopisk |
| Analysprocentintervall | 99,0 till 100,5 % |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.